Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Linde 13X
28462.230EA 27.2 EUR
28462.230 28462.290
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00164506
Núm. CAS: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %