Agua, Grado biología molecular nuclease, DNase-, RNase-free, estéril
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
VQ65052.0100EA 24.4 EUR
VQ65052.0100 VQ65052.0500 VQ65052.1000
Agua, Grado biología molecular nuclease, DNase-, RNase-free, estéril
Agua
El agua de grado biología molecular, libre de nucleasas, es adecuada para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa y otras técnicas de biología molecular que requieren condiciones estériles libres de nucleasas, como en el procesamiento de ADN o ARN (es decir, PCR, síntesis de ADNc, qPCR o biblioteca NGS).
  • Libre de actividad DNasa (actividad endonucleasa, melladora y exonucleasa)
  • Libre de actividad RNasa y proteasa
  • Ausencia de ADN humano, se comprueba por PCR
  • Altamente purificada, ultra filtrada y probada como estéril
  • Agua no tratada con DEPC
Utilice este producto como se indica en el protocolo de elección.
Precaución: Estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Sterile (Bioburden test) PASS
DNAses free NONE
RNAses free NONE
Proteases free NONE
Human DNA free NONE