Agitadores magnéticos, varias posiciones, con control remoto
Proveedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 559 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Agitadores magnéticos, varias posiciones, con control remoto
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Los agitadores magnéticos compactos con motor VARIOMAG, sellados herméticamente con una carcasa resistente de acero inoxidable (excepto las unidades MINI, que son de plástico), son perfectos para usar directamente en baños de agua. Debido a su tamaño, los agitadores MINI se integran perfectamente en instrumentos analíticos, soportes para cubetas o fotómetros; sin embargo, estas unidades de plástico no se han diseñado para el uso directo en baños. Existen unidades con hasta 60 posiciones de agitación en esta gama y la posibilidad de tres unidades de control externo. TELEMODUL 7 tiene un ajuste de potencia; TELEMODUL 20 C tiene cuatro ajustes de potencia: 25%; 50%; 75% y 100% y puede almacenar 3 programas; TELEMODUL 40 C presenta diez ajustes de potencia diferentes desde 10% a 100% y una interfaz RS232.
  • El control remoto consiste en una unidad de control TELEMODUL independiente.
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre −10 y +56 °C (100% de humedad relativa), en un incubador o en una cámara fría con una unidad de control TELEMODUL 40 C.
  • Los agitadores sumergibles (excepto MINI) son perfectos para usarlos sumergidos en baños de agua hasta +50 °C (las unidades MICRO hasta +95 °C).
  • Incluye una unidad de control TELEMODUL, de 7 W (estándar), TELEMODUL 20 C o TELEMODUL 40 C con 20 o 40 W, respectivamente.
  • Se puede conseguir el control simultáneo de múltiples agitadores con velocidad sincronizada e idénticas condiciones de funcionamiento a través de un distribuidor de sobremesa.
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 68
Información de suministro: Se suministran con las unidades de control.
Precaución: * Micro 20 puede utilizarse a temperaturas de entre -10 y +120 °C (en aire seco).