L-Fenilalanina 98.5-101.5% (base secada) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
Management of Change (MOC) category = R
MACR4945-06EA 1402.05 EUR
MACR4945-06 MACR4945-07
L-Fenilalanina 98.5-101.5% (base secada) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173 °C
Densidad: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271