n-Nonano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87100.180EA 51.9 EUR
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonano ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonano
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009574
Núm. CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719