β-Methasone valerate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
464930010
464930050
ACRO464930010EA
126
EUR
ACRO464930010
ACRO464930050
β-Methasone valerate
beta-Methasone valerate
Formula:
C₂₇H₃₇FO₆ MW: 476.58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00867446 Núm. CAS: 2152-44-5 EINECS: 218-439-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 97.5% |
Loss on drying | ≤ 0.5% (1g,105°C) |