Rocuronium bromide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
465020010 465022500
ACRO465020010EA 325 EUR
ACRO465020010 ACRO465022500
Rocuronium bromide 97%
Rocuronium bromide
Formula: C₃₂H₅₃BrN₂O₄
Pto. de fusión: 162°C…164°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00867768
Núm. CAS: 119302-91-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0% (dry substance)
Loss on drying ≤ 6%