Valsartan
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
465560010 465560050
ACRO465560010EA 39 EUR
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Formula: C₂₄H₂₉N₅O₃
Pto. de fusión: 117°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865840
Núm. CAS: 137862-53-4
Índice Merck: 13.9982
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%