β-Methasone sodium phosphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: β-Methasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone sodium phosphate
465740010 465740050
ACRO465740010EA 117 EUR
ACRO465740010 ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Formula: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
MW: 516.41 g/mol
Pto. de fusión: 206°C…211°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00200361
Núm. CAS: 151-73-5
EINECS: 205-797-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 10%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water)