N-(Phosphonomethyl)glycine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
466180010 466180050
ACRO466180010EA 79.9 EUR
ACRO466180010 ACRO466180050
N-(Phosphonomethyl)glycine
N-(Phosphonomethyl)glycine
Formula: C₃H₈NO₅P
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055350
Núm. CAS: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 94%
Water ≤ 1%