Tofacitinib (CP-690550) citrate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile citrate, 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tofacitinib citrate
466530010 466532500
ACRO466530010EA 574 EUR
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Formula: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
MW: 504,49 g/mol
Pto. de fusión: 198°C…202°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11616529
Núm. CAS: 540737-29-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution