Genipin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
466640010 466642500
ACRO466640010EA 283 EUR
ACRO466640010 ACRO466642500
Genipin
Genipin
Formula: C₁₁H₁₄O₅
Pto. de fusión: 121°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00888600
Núm. CAS: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118.0°C to 123.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%