5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
466650250 466651000
466650250.EA 133 EUR
466650250. 466651000.
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Formula: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Pto. de fusión: 180°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077732
Núm. CAS: 66108-95-0
EINECS: 266-164-2
Índice Merck: 13.5069
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0% (sum of isomers)
Heavy metals ≤ 20ppm
Water ≤ 4.0% (K.F.)