Ropivacaine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine HCl
467220010
467222500
ACRO467220010EA
775
EUR
ACRO467220010
ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Formula:
C₁₇H₂₆N₂O·HCl MW: 164,64 g/mol Pto. de fusión: 149°C…151°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00946578 Núm. CAS: 98717-15-8 Índice Merck: 13.8339 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 97.5% |
Water | ≤ 6.5% |