L-Erythrulose
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
467300250 467301000
ACRO467300250EA 114 EUR
ACRO467300250 ACRO467301000
L-Erythrulose
L-Erythrulose
Formula: C₄H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004703
Núm. CAS: 533-50-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green to brown viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 76.0%
Water ≤ 24.0%
Sulfated ash ≤ 4.5%