Tedizolid
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (R)-3-(3-Fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
467580010 467582500
467580010.EA 248 EUR
467580010. 467582500.
Tedizolid
Tedizolid
Formula: C₁₇H₁₅FN₆O₃
MW: 370,34 g/mol
Pto. de fusión: 201°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19442562
Núm. CAS: 856866-72-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 6%