4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
467600050 467600250
ACRO467600050EA 44.8 EUR
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09970981
Núm. CAS: 53936-56-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%