Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
466020010 466020050
ACRO466020010EA 120 EUR
ACRO466020010 ACRO466020050
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₉N₂O₄P
Número MDL: MFCD07368360
Núm. CAS: 90965-06-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear light yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Refractive index 1.4770 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
HPLC >=94 %