4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55315.03
H55315.06
H55315.14
H55315.03EA
37.3
EUR
H55315.03
H55315.06
H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formula:
C₆H₄BF₄N₃O₂ Pto. de fusión: 144…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012005 Núm. CAS: 456-27-9 EINECS: 207-261-1 UN: 2923 ADR: "8",III |
Resultados test especificaciones
Assay Minimum | 97 |