4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 38.4 EUR
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₇BF₄N₂O
MW: 221,95 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011897
Núm. CAS: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 2923
ADR: "8",III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Minimum 98