Argatroban
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: MCI-9038
466390010 466392500
466390010.EA 1100 EUR
466390010. 466392500.
Argatroban
Argatroban
Formula: C₂₃H₃₆N₆O₅S
MW: 508,64 g/mol
Número MDL: MFCD23102419
Núm. CAS: 74863-84-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Water =<4 %
Appearance (Form) Powder
HPLC >=97.5 %
Appearance (Color) White to almost white