tert-Butóxido de potasio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
91241.180EA 40.5 EUR
91241.180 91241.290 91241.100
tert-Butóxido de potasio ≥98%, GPR RECTAPUR®
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Pto. de fusión: 256…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 8 (4.2) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 98 %