Acetona, CHROMASOLV™ E para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Propanona
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 711 EUR
HONC34416-18L HONC34416-7L
Acetona, CHROMASOLV™ E para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Acetona
Formula: CH₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55…57 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008765
Núm. CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying