Methanol with 0,1% (v/v) formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
34671-2.5L
34671-4X2.5L
34671-2.5LEA
90.6
EUR
34671-2.5L
HONC34671-4X2.5L
Methanol with 0,1% (v/v) formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Methanol with 0,1% (v/v) formic acid
Pto. Ebullición:
64.7 °C (componente principal) Pto. de fusión: –97.68 °C (componente principal) Densidad: 0.792 g/cm³ (20 °C) (componente principal) Pto. de inflamación: 11 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
UN:
1230 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 2 ppm |
Transmittance at 254 nm | Min. 90 % |
Transmittance at 230 nm | Min. 10 % |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 10 mAU |
LC-MS application | complying |