Acetonitrilo, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
BB017-2.5L BB017-4X2.5L
HONCBB017-2.5LEA 410 EUR
HONCBB017-2.5L HONCBB017-4X2.5L
Acetonitrilo, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –46°C
Densidad: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00071
Order Now
Resultados test especificaciones
GC Analysis 99.9 % min.
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.3434 - 1.3446
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Absorbance at 200 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.04
Absorbance at 225 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 190 nm
VaporPressure(Torr)at20°C 88.8