Piridina ≥99.8%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Azabenzene, Azine
BB333-2.5L BB333-4X2.5L
HONCBB333-2.5LEA 753 EUR
HONCBB333-2.5L HONCBB333-4X2.5L
Piridina ≥99.8%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Piridina
Formula: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Pto. Ebullición: 12.4 %(V)
Pto. de fusión: –41.55 °C
Densidad: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,08060
Order Now
Resultados test especificaciones
Amines by Ninhydrin Test 10 ppm max.
Free Acid Passes test
GC Analysis 99.8 % min.
Refractive Index (20ºC) 1.5085 - 1.5109
Residue 1 mg/L max.
Water by Karl Fischer Titration 50 ppm max.
Amines By Ninhydrin Max. 10 ppm