Tetrahidrofurano ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
BB344-2.5L BB344-4X2.5L
HONCBB344-2.5LEA 394 EUR
HONCBB344-2.5L HONCBB344-4X2.5L
Tetrahidrofurano ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 65 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
Refractive index 1.4065 - 1.4075
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging Max. 2 mg/l