Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
46665.03 46665.06
46665.03EA 147 EUR
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formula: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
MW: 755.95 g/mol
Pto. de fusión: 280…287 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14155707
Núm. CAS: 205319-10-4