Calcio carbonato 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Carbonato de calcio
22303.290EA 97.1 EUR
22303.290 22303.230 22303.460
Calcio carbonato 98,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
IR: 01-2119486795-18
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Calculated on dried substance) 98.5 - 100.5%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid max. 50 ppm
Total nitrogen (N) max. 10 ppm
Cl (Chloride) max. 0.033%
SO4 (Sulphate) max. 0.03%
Cu (Copper) max. 5 ppm
Fe (Iron) max. 10 ppm
K (Potassium) max. 50 ppm
Na (Sodium) max. 0.2%