4-Methyltetrahydropyran 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
467320010 467320025 467321000
ACRO467320010EA 49.2 EUR
ACRO467320010 ACRO467320025 ACRO467321000
4-Methyltetrahydropyran 95% estabilizado
4-Methyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 105 °C
Número MDL: MFCD07783308
Núm. CAS: 4717-96-8
EINECS: 225-207-5
UN: 2924
ADR: 3.8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear colorless
Color ≤10 APHA
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form) liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer 20 ppm BHT