Pyrroloquinoline quinone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
467010010
467012500
ACRO467010010EA
791
EUR
ACRO467010010
ACRO467012500
Pyrroloquinoline quinone 95%
Pyrroloquinoline quinone
Formula:
C₁₄H₆N₂O₈ |
Número MDL:
MFCD00043125 Núm. CAS: 72909-34-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Dark orange to red to brown |
Appearance (Form) | powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |