Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
466900010
466900050
ACRO466900010EA
108
EUR
ACRO466900010
ACRO466900050
Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formula:
C₄H₇NO₂ |
Número MDL:
MFCD00066660 Núm. CAS: 2517-04-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | White to almost white |
Appearance (Form) | Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |