1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
466330050 466330250
ACRO466330050EA 60.4 EUR
ACRO466330050 ACRO466330250
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₉H₁₅NO₃
Densidad: 1,086 g/mL (25 °C) (lit.)
Número MDL: MFCD00674099
Núm. CAS: 85909-08-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %