Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
468990010
468990050
ACRO468990010EA
56.7
EUR
ACRO468990010
ACRO468990050
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formula:
C₆H₆N₄ |
Número MDL:
MFCD08234647 Núm. CAS: 159326-68-8 |
Resultados test especificaciones
HPLC | ≥94 % |
Appearance (Color) | Almost white to grey |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms |