Metanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
32213B-180L 32213B-500L
HONC32213B-180LEA 4290 EUR
HONC32213B-180L HONC32213B-500L
Metanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64…65 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II