Dimetil sulfóxido ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
91258.260EA 130 EUR
91258.260 91258.320
Dimetil sulfóxido ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Dimetil sulfóxido
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
IR: 01-2119431362-50
Índice Merck: 13,03285
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.8%
Evaporation residue max. 0.0004%
Water max. 0.05%
Color (Haz) max. 10
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Transmission (270 nm) min. 35%
Transmission (280 nm) min. 50%
Transmission (310 nm) min. 80%
Transmission (330 nm) min. 90%
Transmission (from 350 nm) min. 97%
Absorbance (270 nm) max. 0.46
Absorbance (280 nm) max. 0.30
Absorbance (310 nm) max. 0.10
Absorbance (330 nm) max. 0.05
Absorbance (from 350 nm) max. 0.013