Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
FD120-100GM FD120-500GM
SPCMFD120-100GMEA 459 EUR
SPCMFD120-100GM SPCMFD120-500GM
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
FD and C Green No. 3 | Non-graded FD and C Green No. 3 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Pto. de fusión: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013053
Núm. CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Índice Merck: 13,03970