Eritrosina B sal de disodio
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Erythrosina 239, C.I. 45430, 2-(2,4,5,7-Tetraiodo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
FD135-100GM FD135-25GM FD135-500GM
SPCMFD135-100GMEA 196 EUR
SPCMFD135-100GM SPCMFD135-25GM SPCMFD135-500GM
Eritrosina B sal de disodio
2-(2,4,5,7-Tetraiodo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
FD and C Red No. 3 | Non-graded FD and C Red No. 3 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144257
Núm. CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8