2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
C1403-100GM C1403-12KGBL C1403-1KGBL C1403-25GM
SPCMC1403-100GMEA 402 EUR
SPCMC1403-100GM SPCMC1403-12KGBL SPCMC1403-1KGBL SPCMC1403-25GM
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona NF
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formula: C₄H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059730
Núm. CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.