D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%
Proveedor: Spectrum Chemical
M3065-100MG M3065-1GM
SPCMM3065-100MGEA 384 EUR
SPCMM3065-100MG SPCMM3065-1GM
D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
Storage temperature - REFRIGERATE: Keep tightly closed.
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135859
Núm. CAS: 70442-25-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Approx. 95 %