Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥98.0% USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
Sodio fosfato prim.
SPCMSO187-2.5KGEA
492
EUR
SPCMSO187-2.5KG
Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥98.0% USP
Sodio dihidrogenofosfato
Monobasic Sodium Phosphate, Anhydrous, USP is used as a buffering agent. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formula:
NaH₂PO₄ MW: 119,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003527 Núm. CAS: 7558-80-7 |
Resultados test especificaciones
Assay (NaH₂PO₄) | 98.0 - 103.0 % |
pH of a 5% Solution | 4.1 - 4.5 |
Water | max. 2.0 % |
Al, Ca, & Related Elements | To Pass Test |
Arsenic (As) | max. 8 ppm |