Nicotinamida USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
NI105-1KG NI105-25KGBL
SPCMNI105-1KGEA 278 EUR
SPCMNI105-1KG SPCMNI105-25KGBL
Nicotinamida USP
Nicotinamida
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127…128 °C
Densidad: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006395
Núm. CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Índice Merck: 12,06574
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.