Benzoato de denatonio, anhidro ≥99.5%, granular NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
DE101-25GM DE101-5GM DE101-1KGBL
SPCMDE101-25GMEA 1380 EUR
SPCMDE101-25GM SPCMDE101-5GM SPCMDE101-1KGBL
Benzoato de denatonio, anhidro ≥99.5%, granular NF
Benzoato de denatonio
Denatonium Benzoate, Anhydrous, Granular, NF is used as a denaturant and masking agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031578
Núm. CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5% Min.