Plata nitrato ≥99.8%, en cristales USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
SI115-100GM SI115-500GM
SPCMSI115-100GMEA 2440 EUR
SPCMSI115-100GM SPCMSI115-500GM
Plata nitrato ≥99.8%, en cristales USP
Plata nitrato
Silver Nitrate, Crystal, USP is used as an antibiotic for indolent wounds, corn and callus removal and as a Gonorrheal ophthalmia neonatorum prophylaxis. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.8% Min.