4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio 94,0 NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Propyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Propylparaben Sodium, Propylparaben sodium salt, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester sodium salt, Sodium 4-(propoxycarbonyl)phenolate, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
P1457-500GM P1457-12KG P1457-50KGBL P1457-100GM
SPCMP1457-500GMEA 646 EUR
SPCMP1457-500GM SPCMP1457-12KG SPCMP1457-50KGBL SPCMP1457-100GM
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio 94,0 NF
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formula: C₁₀H₁₁NaO₃
MW: 202.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016477
Núm. CAS: 35285-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Anhydrous Basis) 94.0 - 102.0 %
Completeness of Solution To Pass Test
pH of a 1 in 1000 Solution 9.5 - 10.5
Water max. 5.0 %
Chloride max. 0.035 %