EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% FCC
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
E1001-125GM E1001-500GM
SPCME1001-125GMEA 147 EUR
SPCME1001-125GM SPCME1001-500GM
EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% FCC
EDTA sal disódica dihidrato
Disodium EDTA, Dihydrate, FCC is used as a preservative to inhibit discoloration. Spectrum Chemical manufactured FCC products, including all FCC Disodium products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (C₁₀H₁₄O₈N₂Na₂2H₂O) 99.0 - 101.0 %
pH of a 1 in 100 Solution 4.3 - 4.7
Calcium (Ca) To Pass Test
Lead (Pb) max. 10 mg/kg
Nitrilotriacetic Acid[N[(HOCOCH₂)₃N] To Pass Test