Potasio disulfato ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
86198.230EA 93.7 EUR
86198.230 86198.290 86198.360 86198.460
Potasio disulfato ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Potasio disulfato
Formula: K₂O₇S₂
Pto. de fusión: 335 °C
Densidad: 2,280 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011385
Núm. CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Índice Merck: 13,07749
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 97.5 - 100.0%
Appearance White granules
Acidity (as H2SO4) 37.5 - 38.6%
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Insoluble and ny NH4OH precipitated matter max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) max. 20 ppm
Water max. 2.5%
Cl (Chloride) max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) max. 10 ppm
Al (Aluminium) max. 10 ppm
As (Arsenic) max. 5 ppm
Ca (Calcium) max. 20 ppm
Fe (Iron) max. 5 ppm
Mg (Magnesium) max. 5 ppm
Na (Sodium) max. 100 ppm
Conform to ACS passes test