VWR®, Tubos de microcentrífuga, Low-Binding
Proveedor: VWR Collection
525-1492EA 36.7 EUR
525-1492 525-1493 525-1601
VWR®, Tubos de microcentrífuga, Low-Binding
Tubos Tubos de microcentrífugas
Estos tubos de microcentrífuga tienen una superficie de baja adherencia que proporciona una unión mínima o baja. Para su uso con ADN y proteínas viscosas, estos tubos de polipropileno antiadherentes y graduados pueden utilizarse entre -80 y +122 °C (-122 y +251,6 °F).
  • Tapones a presión herméticos
  • Autoclavable
  • Marcas graduadas cada 100 µl
  • Resistencia a 20000×g
  • Todos los tubos son no estériles
  • Certificados como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Los tubos de microcentrífuga VWR® presentan tapones planos y zonas esmeriladas en los laterales para facilitar el etiquetado. Los tapones a presión a prueba de fugas pueden penetrarse con una jeringa. Los tapones fáciles de abrir no saltan durante la esterilización en autoclave. Los tubos de 0,5 ml se adaptan a muchos termocicladores