Chloromethyl chlorosulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13650-5G OR13650-100G OR13650-25G
APOSOR13650-5GEA 0 EUR
APOSOR13650-5G APOSOR13650-100G APOSOR13650-25G
Chloromethyl chlorosulphate
Chloromethyl chlorosulphonate
Formula: CH₂Cl₂O₃S
Pto. Ebullición: 45-50/10mm °C
Densidad: 1,631 g/cm³
Número MDL: MFCD00041547
Núm. CAS: 49715-04-0