2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62138-5G OR62138-250MG OR62138-1G
APOSOR62138-5GEA 751 EUR
APOSOR62138-5G APOSOR62138-250MG APOSOR62138-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Número MDL: MFCD28128937
Núm. CAS: 631911-95-0